Learn More
Ammonium-Molybdat(para)-Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11494814 250 g 250 Gramm
11484814 50 g -
11474814 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11494814 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13766.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.89 CHF
    91.65 CHF / 250 Gramm
    Sparen 11.24 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12054-85-2
Summenformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
MDL-Nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Specifications
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 250 g
Merck Index 14,533
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Dichte 2.498
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium heptamolybdate