Learn More
Ammonium-Molybdat(para)-Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ammonium molybdate (para) tetrahydrate |
| Schmelzpunkt | ∼190 °C (Zersetzung) |
| Menge | 50 g |
| Merck Index | 14,533 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
| Formelmasse | 1235.86 (1163.79 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 99% |
| Dichte | 2.498 |
Safety and Handling
- Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
- Achtung
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.