Learn More
Ammonium-Molybdat(para)-Tetrahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11474814
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11474814
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13766.0B
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 12054-85-2 | (NH4)6Mo7O24·4H2O
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Ammoniummolybdat-Tetrahydrat wird bei der kryonegativen Färbung häufig verwendet, was zur Visualisierung von Partikeln bei gleichzeitiger Konservierung der Probe beiträgt. Es wird als Katalysator zur Entschwefelung von Thiophen und seinen Derivaten verwendet. Es dient als analytisches Reagenz zur Messung der Menge von Phosphat, Silikat, Arsenat und Blei in einer wässrigen Lösung. Es wird auch in der Galvanik, in Düngemitteln für Kulturpflanzen und in der Produktion von Molybdänmetall und Keramik verwendet. Es wird als Analgetikum im medizinischen Bereich eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12054-85-2
Summenformel (NH4)6Mo7O24·4H2O
MDL-Nummer MFCD00167059
Synonym Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; Ammonium paramolybdate tetrahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Menge 1000 g
Merck Index 14,533
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 1235.86 (1163.79 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Dichte 2.498
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium molybdate (para) tetrahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium heptamolybdate