Learn More
Ammonium Molybdate Tetrahydrate, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31749658
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31749658 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31749658 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RDCA0450500B1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Molybdate
CAS 12054-85-2
Farbe Green-Yellow to White
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Physikalische Form Crystals
Menge 500 g
Molekulargewicht (g/mol) 1235.86 g/mol
Reinheit (%) 81,0 bis 83,0 %
Güte ACS
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Hydrate
Verpackung White Poly Wide Mouth Bottle