Learn More
Ammoniummetavanadat, 99.5 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10695452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoff-Fass
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
50 Gramm
Artikelnummer. 10695452
Marke: Thermo Scientific Acros 194912500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7803-55-6 | H4NO3V | 116.98 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7803-55-6
Summenformel H4NO3V
Molekulargewicht (g/mol) 116.98
MDL-Nummer MFCD00011430
InChI-Schlüssel YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
Synonym ammonium metavanadate, ammonium vanadate v, ammonium monovanadate, unii-fl85px638g, vanadate vo31-, ammonium, vanadate vo31-, ammonium 1:1, ammonium vanadium oxide, ammoniummetavanadate, vanadic acid, hvo3 , ammonium salt, ammonium meta-vanadate
PubChem CID 516859
SMILES N.O[V](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium metavanadate
Schmelzpunkt 200.0°C
Farbe Grün bis Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel NH4VO3
Fieser 01,1057
Merck Index 15,565
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 5.1g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ethanol, 69.5g/L (96°C)
IUPAC-Name Azanium; Oxido(dioxo)vanadium
Formelmasse 116.98
Reinheit (%) 99.5%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium metavanadate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.