Learn More
Ammonium-Magnesium-Phosphathexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammonium magnesium phosphate hexahydrate |
| Menge | 100 g |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Formelmasse | 245.41 (137.32 Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 98% |
| Dichte | 1.711 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ammonium magnesium phosphate hexahydrate