Learn More
Ammonium-Magnesium-Phosphathexahydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478107 500 g 500 Gramm
11468107 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17497.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    110.16 CHF
    90.65 CHF / 500 Gramm
    Sparen 19.51 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13478-16-5 | H16MgNO10P | 245.404 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediae.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukte verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung sicher.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13478-16-5
Summenformel H16MgNO10P
Molekulargewicht (g/mol) 245.404
MDL-Nummer MFCD00150461
InChI-Schlüssel CKMXBZGNNVIXHC-UHFFFAOYSA-L
Synonym unii-aw3ejl1462, magnesium ammonium phosphate hexahydrate, acmc-20alsk, magnesium 2+ ion ammonium hexahydrate phosphate, magnesium 2+ ammonium hexahydrate phosphate, 7785-21-9 h3po4-ammonium-magnesium 1:1:1
PubChem CID 10220511
IUPAC-Name Ammonium;magnesium;phosphat;hexahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Menge 500 g
Dichte 1.711
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 245.41 (137.32 Anhydrous)
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium magnesium phosphate hexahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Phosphoric acid, ammonium magnesium salt