Learn More
Ammoniumeisen(III)sulfat-Dodecahydrat, Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99,0–102,0 %, kristallin, leicht violett, Solstice
Artikelnummer. 15633230
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
50 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15633230 50 kg 50 Kilogramm
15623230 500 g 500 Gramm
15613230 2.5 kg 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15633230 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 3111150KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0 bis 102.0 %, kristallin, leicht violett
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat
Schmelzpunkt 39 °C bis 41 °C (Literatur)
Namenshinweis Puriss. P.A., ACS Reagenz, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., 99.0-102.0%, kristallin, leicht violett
Farbe Violett
CAS Max. % 100.0000%
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 kg
Prozentgehaltsbereich 99,0 bis 102,0%
Strukturformel Na4P2O7 · 10H2O
MDL-Nummer MFCD00149200
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Laut Wasser, 10 g/dL
Formelmasse 482.19
Reinheit (%) 99,0 bis 102,0 %
Güte ACS-Reagenz/Reagenz ISO/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 1.73 g/cm3