Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10331054 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Unit Size:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10331054 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10791224 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10124740 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10584274 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 10331054 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 205880500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28.25 CHF
    23.65 CHF / 50 Gramm
    Sparen 4.60 CHF
    16% Rabatt
View all promotions
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Add to basket
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-83-7 | H4FeNO8S2·12H2O | 482.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7783-83-7
Summenformel H4FeNO8S2·12H2O
Molekulargewicht (g/mol) 482.19
MDL-Nummer MFCD00150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Specifications
Siedepunkt 230.0°C
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 39.0°C to 41.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Grau-Purpur
Physikalische Form Aneinanderhaftende Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 50 g
Verpackung Kunststoffflasche
Relative Dichte 1.71
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Dichte 1.7100g/mL
Strukturformel (NH4)Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 15, 515
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1240g/L water (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Formelmasse 482.19
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate