Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, 99 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15662100 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15662100 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15652100 25 g Poly-Flasche 25 Gramm
15642100 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15662100 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 221260500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
ACS-Reagenz, 99 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
MDL-Nummer MFCD00150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym Ammoniumeisensulfat, Eisenammoniumsulfat-Dodekahydrat, Schwefelsäure, Ammoniumeisen 3 + Salz 2:1:1 , Dodecahydrat, Eisenammoniumsulfat, ACS, Azianiumeisen 3+-Disulfat-Dodecahydrat, Eisenmmoniumdodekahydrat-Disulfat, Azaniumeisen +3 Kationen-Disulfat-Dodecahydrat, Ammoniumeisen-III-sulfat-Dodecahydrat, ACS 100 g, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat
Menge 500 g
Strukturformel NH4Fe(SO4)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 482.19 mol
Reinheit (%) 99 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche