Learn More
Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443137
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Packungsgröße:
2500 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11443137 500 g 500 Gramm
11453137 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11443137 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16105.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-83-7 | FeH28NO20S2 | 482.176 g/mol
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is a reagent that is used as a mordant in dyeing and textile printing. It is also utilized in analytical chemistry as an iron standard. In biochemistry, ammonium ferric sulfate is used as a catalyst for the generation of free radicals. Increased xanthine oxidase and xanthine oxidoreductase activity in cultured rat cells has been demonstrated in the presence of ammonium ferric sulfate. It may be used as an iron source to restore enzymatic activity in apoenzymes, such as for soybean lipoxygenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammonium-Eisen(III)-Sulfat-Dodecahydrat ist ein Reagenz, das als Beizmittel in Färbemitteln und beim Textildruck verwendet wird. Es wird auch in der analytischen Chemie als Eisenstandard verwendet. In der Biochemie wird Ammoniumeisensulfat als Katalysator für die Erzeugung freier Radikale verwendet. Eine erhöhte Aktivität von Xanthinoxidase und Xanthinoxidoreduktase in kultivierten Rattenzellen wurde in Anwesenheit von Ammoniumferriumsulfat nachgewiesen. Es kann als Eisenquelle zur Wiederherstellung der enzymatischen Aktivität in Apoenzymen, wie z. B. für Soja-Lipoxygenase, verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (1240 mg/ml bei 25 °C) und 1 % (v/v) wässriger HCl (100 mg/ml). Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-83-7
Summenformel FeH28NO20S2
Molekulargewicht (g/mol) 482.176
MDL-Nummer MFCD00150004
InChI-Schlüssel LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
PubChem CID 197097
IUPAC-Name Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
SMILES [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.71
Strukturformel NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1240mg/ml at 25°C) and 1% (v/v) aqueous HCl (100mg/ml). Insoluble in alcohol.
Formelmasse 482.18 (266.00 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Iron(III) ammonium sulfate dodecahydrate