missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ammoniumeisen(III)-sulfat-Dodecahydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7023053
Click to view available options
Menge:
500 g
2500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7783-83-7
FeH28NO20S2
482.176
MFCD00150004
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
197097
Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
[NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
7783-83-7
FeH28NO20S2
482.176
MFCD00150004
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
ammonium ferric sulfate, ferric ammonium sulfate dodecahydrate, iron ammonium sulfate dodecahydrate, sulfuric acid, ammonium iron 3+ salt 2:1:1 , dodecahydrate, ferric ammonium sulfate, acs, azanium iron 3+ disulfate dodecahydrate, ferric iron ammonium dodecahydrate disulfate, azanium iron +3 cation disulfate dodecahydrate, ammonium iron iii sulfate dodecahydrate, acs 100g
197097
Azanium; Eisen(3+); Disulfat; Dodecahydrat
[NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Fe+3]

Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate is a reagent that is used as a mordant in dyeing and textile printing. It is also utilized in analytical chemistry as an iron standard. In biochemistry, ammonium ferric sulfate is used as a catalyst for the generation of free radicals. Increased xanthine oxidase and xanthine oxidoreductase activity in cultured rat cells has been demonstrated in the presence of ammonium ferric sulfate. It may be used as an iron source to restore enzymatic activity in apoenzymes, such as for soybean lipoxygenase.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Ammonium-Eisen(III)-Sulfat-Dodecahydrat ist ein Reagenz, das als Beizmittel in Färbemitteln und beim Textildruck verwendet wird. Es wird auch in der analytischen Chemie als Eisenstandard verwendet. In der Biochemie wird Ammoniumeisensulfat als Katalysator für die Erzeugung freier Radikale verwendet. Eine erhöhte Aktivität von Xanthinoxidase und Xanthinoxidoreduktase in kultivierten Rattenzellen wurde in Anwesenheit von Ammoniumferriumsulfat nachgewiesen. Es kann als Eisenquelle zur Wiederherstellung der enzymatischen Aktivität in Apoenzymen, wie z. B. für Soja-Lipoxygenase, verwendet werden.

Löslichkeit
Löslich in Wasser (1240 mg/ml bei 25 °C) und 1 % (v/v) wässriger HCl (100 mg/ml). Unlöslich in Alkohol.

Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
Schmelzpunkt 39°C to 41°C
Menge 500 g
Strukturformel NH4Fe(SO4)2·12H2O
Merck Index 14,521
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (1240mg/ml at 25°C) and 1% (v/v) aqueous HCl (100mg/ml). Insoluble in alcohol.
Formelmasse 482.18 (266.00 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Geruch Odorless
Dichte 1.71

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'