Learn More
Ammonium-Eisen(III)-Citrat, TRC
Artikelnummer. 30134298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30134298 500 g 500 Gramm
17979104 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30134298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA634913500G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H8FeNO7
Molekulargewicht (g/mol) 261.98
Synonym Ferric Ammonium Citrate
IUPAC-Name Azane; 2-Hydroxypropan-1,2,3-Trikarboxylsäure; Eisen
SMILES N.[Fe+3].OC(CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])C(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Iron(III) Citrate
Menge 500 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.Fe.H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;1H3
Formelmasse 261.965