Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15657870 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15657870 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15647870 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15657870 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. F5879500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzgütegrad, Pulver
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7+3
Molekulargewicht (g/mol) 264.999
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-zitrat
Farbe Grün
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Verpackung Poly-Flasche