Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, Honeywell
Artikelnummer. 15620890 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15620890
Marke: Honeywell Research Chemicals 09713500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Purum p.a., 14.5 bis 16 % Fe-Basis (RT), Pulver, grün
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7+3
Molekulargewicht (g/mol) 264.999
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumeisenzitrat, Ferri-Seltz, Eisenammoniumzitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, Ammoniumeisen3+-zitrat, Ammoniumeisen-III-zitrat, Eisen-Ammoniumzitrat, grün, Braunes Eisenammoniumzitrat, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(III)-zitrat
Farbe Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Strukturformel C6H8O7 ·xFe3+ · yNH3
Güte purum p. a
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 14.5 bis 16 % Fe Basis (RT)