Learn More
Ammoniumeisen(III)-citrat, braun, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473504
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11473504 5000 g 5000 Gramm
11463504 250 g 250 Gramm
11453504 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473504 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11199.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 1185-57-5 | C6H11FeNO7+3 | 264.999 g/mol
Ammonium iron(III) citrate, brown is used in medicine, in making blueprints, and as a feed additive. It is also used as an iron supplement and food enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumeisen(III)-citrat, braun, wird in der Medizin, bei der Herstellung von Blaupausen und als Futtermittelzusatzstoff verwendet. Es wird auch als Eisenpräparat und als Nahrungsergänzungsmittel verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser .1200 g/l (20 °C)
Hinweise
Hygroskopisch. Bei Raumtemperatur trocknen lassen. Im Dunkeln aufbewahren. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1185-57-5
Summenformel C6H11FeNO7+3
Molekulargewicht (g/mol) 264.999
MDL-Nummer MFCD00013099
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium ferric citrate, ferri seltz, ammonii ferri citras, ferric ammonium citrate, iron ammonium citrate, ammonium iron 3+ citrate, ammonium iron iii citrate, iron ammonium citrate, green, ferri-ammoniumcitrat, braunes, ferriseltz
PubChem CID 118984355
IUPAC-Name Eisen(3+);ammonium2-hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.N.[Fe+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron (III) citrate
Farbe Braun
Menge 5000 g
Merck Index 14,4017
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.1200g/L (20°C)
Geruch Schwach
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich