Learn More
Ammoniumeisen(III)-Citrat, 20.5-22.5 %, Spezifiziertes Reagenz für allgemeine Laborarbeiten, Fisher Chemical
Artikelnummer. 11423513 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11423513 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11423513 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4640/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 1185-57-5
Farbe Braun
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Menge 500 g
Summenformel C6H8FeNO7
MDL-Nummer 13099
InChI-Schlüssel FRHBOQMZUOWXQL-UHFFFAOYSA-K
SMILES N.[Fe+3].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
IUPAC-Name Eisen(3+)-2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylatamin
Molekulargewicht (g/mol) 261.98
Formelmasse 265g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter