Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10375732 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10375732 2.5 L Plastikflasche aus HDPE 2.50 Liter
10060180 1 L Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10375732 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/1101/PB17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Verpackung Plastikflasche aus HDPE