Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Lösung 0.025 M, gebrauchsfertige Standardlösung für volumetrische Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10743991 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10743991 2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10743991 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. J/1100/17
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 7783-85-9
Physikalische Form Flüssig
Menge 2.5 L
Summenformel FeH20N2O14S2
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
Molekulargewicht (g/mol) 392.13