Learn More
Ammonium-Eisen(II)-sulfathydrat, Puratronic™, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398668
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11398668 1 g 1 Gramm
11308678 5 g 5 Gramm
11318678 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11398668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040751.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7783-85-9 | FeH20N2O14S2 | 392.13 g/mol
Ammonium iron(II) sulfate hydrate is widely utilized in analytical chemistry for titration purposes since it is affected lesser by oxygen in the air than iron(II) sulpahte. It is employed to measure high doses of gamma rays by using Fricke's dosemeter. It is involved in a variety of other applications from nanomaterials to general redox reactions. It is used in the medical field as an antianemic agent for treatment of iron deficiency.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Iron(II) ammonium sulfate; Ferrous ammonium sulfate
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Schmelzpunkt ∼100°C (decomposition)
Farbe Blau-Grün
Physikalische Form Grobes Pulver
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Dichte 1.864 g/mL
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2·xH2O (x≈6)
Merck Index 14,521
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 284.04 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.999%
Güte Puratronic
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iron(II) sulfate hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter Entsorgung /gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften. zuführen.