Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat (Mohrsches Salz), TRC
Artikelnummer. 30341034
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30341034 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30341034 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA63404550G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Iron(II) Sulfate Hexahydrate (Mohr's Salt)
CAS 7783-85-9
Menge 50 g
Summenformel Fe . 2 H O4 S . 6 H2 O . 2[N H3]
Synonym Ammonium Ferrous Sulfate Hexahydrate, Ammonium Iron Disulfate Hexahydrate ((NH4)2Fe(SO4)2.6H2O), Ammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium Iron Disulfate Hexahydrate, Diammonium Iron Sulfate ((NH4)2Fe(SO4)2) Hexahydrate, Diammonium iron(2+) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Disulfate Hexahydrate, Diammonium iron(II) Sulfate Hexahydrate, Ferrous Ammonium Sulfate [FeSO4.(NH4)2SO4.6H2O], Ferrous Ammonium Sulfate Hexahydrate, Iron Ammonium Sulfate Hydrate (FeSO4(H4)2SO4.6H2O)
InChI-Formel InChI=1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
SMILES N.N.O.O.O.O.O.O.[Fe+2].OS(=O)(=O)[O-].OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Azane; Hydrogensulfat; Eisen(2+); Hexahydrat
Molekulargewicht (g/mol) 392.139
Formelmasse 391.971