Learn More
Ammoniumeisen(II)-sulfat-Hexahydrat, reinst, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10060010 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
3 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
3 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10060010 500 g 500 Gramm
10233180 1 kg 1 Kilogramm
10243180 3 kg 3 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10060010 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4840/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 7783-85-9
Summenformel FeH20N2O14S2
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
MDL-Nummer MFCD00150530
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-Name λ²-Eisen(2+) Diammonium-Hexahydrat-Disulfat
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Grün
pH 3,5
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 392.14g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß