Learn More
Ammoniumeisen(II)sulfat-Hexahydrat, ≥98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ammoniumeisen(II)sulfat-Hexahydrat |
Schmelzpunkt | 100 °C |
Farbe | Blaugrün |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Summenformel | FeH20N2O14S2 |
Strukturformel | (NH4)2Fe(SO4)2 · H2O |
InChI-Schlüssel | MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L |
SMILES | [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
IUPAC-Name | λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate |