Learn More
Ammoniumeisen(II)sulfat-Hexahydrat, ≥98 %, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Catalog Number 15627870
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
7783-85-9
MFCD00150530
7783-85-9
MFCD00150530
Reagenzgütegrad, ≥98 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammoniumeisen(II)sulfat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 100 °C
Farbe Blaugrün
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel FeH20N2O14S2
Strukturformel (NH4)2Fe(SO4)2 · H2O
InChI-Schlüssel MQLVWQSVRZVNIP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [NH4+].[NH4+].O.O.O.O.O.O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name λ²-iron(2+) diammonium hexahydrate disulfate
Molekulargewicht (g/mol) 392.13
Formelmasse 392.14 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.86 g/cu.cm bei 20 °C