Learn More
Ammoniumiodid, +99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10770711 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10770711 100 g Glasflasche 100 Gramm
10062730 500 g Glasflasche 500 Gramm
10216933 2.5 kg Glasflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10770711 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206461000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 12027-06-4 | H4IN | 144.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-06-4
Summenformel H4IN
Molekulargewicht (g/mol) 144.94
MDL-Nummer MFCD00011424
InChI-Schlüssel UKFWSNCTAHXBQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium iodide, azanium iodide, unii-oz8f027ldh, ammonium iodide nh4 i, oz8f027ldh, ammonium-iodid, ammonium jodatum, ammoniumiodid, hsdb 476, nh4i
PubChem CID 25487
ChEBI CHEBI:63040
IUPAC-Name Azanium; Iodid
SMILES [NH4+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium iodide
Schmelzpunkt 551.0°C
Namenshinweis p.a.
Farbe Weiß bis gelb
pH 4.5 to 6.5 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Argentometry)
Strukturformel NH4I
Merck Index 15, 526
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1770g/L (25°C). Other solubilities: 2500g/L (100°C), 270g/L alcohol - 667g/L glycerol, 400g/L methanol
Formelmasse 144.94
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.51
Dichte 2.5100g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.