Learn More
Ammoniumhydroxid-Lösung, Puriss., entspricht Analysespezifikationen des Europ. Arzneibuchs, Basis: 25-30 % NH3, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15690780 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 L
2.5 l
5 l
25 kg
4 x 5 l
50 kg
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffeimer
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
25 Kilogramm
4 Stück
5 Liter
50 Kilogramm
6 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15690780 50 kg Metallfass 50 Kilogramm
15630780 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15650780 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
15640780 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15600790 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15610790 6 x 1 l Glasflasche 6 Stück
15680780 4 x 5 l Kunststoffflasche 4 Stück
15660780 25 kg Kunststoffeimer 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15690780 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0500350KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur., 25 bis 30 % NH3-Basis
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumhydroxid, Ammoniakwasser, Ammoniak wässrig, Aquammoniak, Ammoniak, Wasser, Haushaltsammoniak, Aammoniumhydroxidlösung, Ammoniak, Monohydrat, Ammoniumhydroxid Nh4OH, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhydroxidlösung
Namenshinweis puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von Ph. Eur., 2530 % NH3-Basis
CAS Max. % 70.0000%, 30.0000%
Strukturformel NH4OH
UN-Nummer UN2672
Beilstein 3587154
Dichte 0.892 bis 0.910 g/ml bei 20 °C, 0.9 g/ml bei 25 °C
Menge 50 kg
IUPAC-Name Azanium; Hydroxid
Explosionsgrenze 0.27
Formelmasse 35.05
Reinheit (%) 25 bis 30 % NH3 Basis
Güte puriss.
Verpackung Metallfass
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium hydroxide solutio
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonia, aqueous solution