Learn More
Ammonium Hydroxide, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Artikelnummer. 31750607
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glass Bottle
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
31750607 500 mL Glass Bottle 500 Milliliter
31749841 2.5 L Glass Bottle 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31750607 Lieferant Ricca Chemical Company Lieferanten-Nr. RABA0020500D1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1336-21-6 , 7732-18-5
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 35.05
MDL-Nummer MFCD00066650
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium hydroxide, ammonia water, ammonia aqueous, aquammonia, aqua ammonia, ammonia, aqua, household ammonia, ammonium hydroxide solution, ammonia, monohydrate, ammonium hydroxide nh4 oh
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
IUPAC-Name amine hydrate
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Hydroxide
Farbe Colorless
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Concentration or Composition Notes 28,0–30,0 % als NH3
Menge 500 mL
Reinheit (%) 28 bis 30 %
Güte ACS
Verpackung Glass Bottle
Physikalische Form Liquid