missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ammoniumhydrogendifluorid, reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Spezifikation
Siedepunkt | 230°C |
Schmelzpunkt | 125°C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.5 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
Formelmasse | 57.04g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Dampfdruck | 1 hPa at 20°C |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Ammonium hydrogen difluoride
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'