Learn More
Ammoniumhydrogencarbonat, zertifiziertes AR für Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10795701 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10795701 250 g 250 Gramm
10141800 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10795701 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/5160/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ammonium Hydrogen Carbonate, Certified AR for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-33-7
Summenformel CH5NO3
Molekulargewicht (g/mol) 79.06
MDL-Nummer MFCD00012138
InChI-Schlüssel ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Dizink(2+)-Diammonium-Tricarbonat
SMILES N.OC(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 105°C
Farbe Weiß
pH 8
Physikalische Form Pulverförmiger Feststoff
Menge 250 g
Formelmasse 79.06g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
Dampfdruck 67 hPa at 20°C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium bicarbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P330-Mund ausspülen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.