Learn More
Ammoniumhexafluorosilicat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10391230 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10391230 250 g Glasflasche 250 Gramm
10352500 10 g Glasflasche -
10312550 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10391230 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 194002500
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 16919-19-0 | H8F6N2Si | 178.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-19-0
Summenformel H8F6N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.15
InChI-Schlüssel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
Synonym ammonium hexafluorosilicate, ammonium fluosilicate, ammonium fluorosilicate, ammonium silicofluoride, cryptohalite, caswell no. 043, diammonium fluosilicate, diammonium fluorosilicate, ammonium silicon fluoride, diammonium hexafluorosilicate
PubChem CID 28145
IUPAC-Name Diazan;hexafluorsilicat(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexafluorosilicate
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver und Stückchen
Menge 250 g
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.01
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Dichte 2.0100g/mL
Strukturformel (NH4)2SiF6
Merck Index 15,524
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 18.6 g/100mL (17°C).
Formelmasse 178.15
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis