Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ammoniumhexafluorphosphat |
| CAS | 16941-11-0 |
| Menge | 25 g |
| Summenformel | F6H4NP |
| Strukturformel | NH4PF6 |
| MDL-Nummer | MFCD00064642 |
| UN-Nummer | 3260 |
| Synonym | Ammoniumhexafluorphosphat, Ammoniumhexafluorphosphat V, Ammoniumhexafluorophosphat 6ci,7ci, Azanium-Hexafluorphosphat, Ammoniumhexafluor-, E5-Phosphanuid, Ammoniumphosphorhexafluorid, ksc492g2j, ammonium hexafluoro-, e5-phosphanuide, ammonium phosphorus hexafluoride |
| Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich, 50 mg/ml |
| InChI-Schlüssel | NIZXKAYXSNUDOU-UHFFFAOYSA-O |
| Mehr anzeigen |