Learn More
Ammoniumhexacyanoferrat(II)-hydrat, ≥92.0 % wasserfreie Basis (RT), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15620910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15620910 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
15610910 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15620910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 0981050G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tüpfeltestreagenz, zur Bestimmung von Ca, ≥ 92.0 % wasserfreie Basis (RT), ≤15 % Wasser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14481-29-9
Summenformel C6H16FeN10
Molekulargewicht (g/mol) 284.109
MDL-Nummer MFCD00149957
InChI-Schlüssel ZXQVPEBHZMCRMC-UHFFFAOYSA-R
Synonym Ammoniumeisencyanid, Ammoniumhexacyanoferrat II, Tetra-Ammoniumferrocyanid, Ammoniumhexacyanoferrat 4-, Tetra-Ammoniumhexacyanidoferrat, Ammoniumhexacyanidoferrat II, Ammoniumhexacyanidoferrat 4-, ammonium hexacyanidoferrate 4-, nh4 4 fe cn 6
PubChem CID 17756740
IUPAC-Name Tetraammin;Eisen(2+);Hexacyanid
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[Fe+2]
Spécification
Chemischer Name oder Material Ammoniumhexacyanoferrat(Ii)-Hydrat
Farbe Grün bis Weiß
Menge 50 g
Strukturformel (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 284.10 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥92.0 % wasserfreie Basis (RT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.