Learn More
Ammoniumhexacyanoferrat(II)-hydrat, ≥92.0 % wasserfreie Basis (RT), Honeywell™ Fluka ™
Artikelnummer. 15610910 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15610910 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15620910 50 g Poly-Flasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15610910 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 09810250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Tüpfeltestreagenz, zur Bestimmung von Ca, ≥ 92.0 % wasserfreie Basis (RT), ≤15 % Wasser
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14481-29-9
Summenformel C6H16FeN10
Molekulargewicht (g/mol) 284.109
MDL-Nummer MFCD00149957
InChI-Schlüssel ZXQVPEBHZMCRMC-UHFFFAOYSA-R
Synonym Ammoniumeisencyanid, Ammoniumhexacyanoferrat II, Tetra-Ammoniumferrocyanid, Ammoniumhexacyanoferrat 4-, Tetra-Ammoniumhexacyanidoferrat, Ammoniumhexacyanidoferrat II, Ammoniumhexacyanidoferrat 4-, ammonium hexacyanidoferrate 4-, nh4 4 fe cn 6
PubChem CID 17756740
IUPAC-Name Tetraammin;Eisen(2+);Hexacyanid
SMILES [C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[C-]#N.[NH4+].[NH4+].[NH4+].[NH4+].[Fe+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumhexacyanoferrat(II)-Hydrat
Farbe Grün bis Weiß
Menge 250 g
Strukturformel (NH4)4[Fe(CN)6] · xH2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 284.10 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥92.0 % wasserfreie Basis (RT)
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Pulver