Learn More
Ammoniumhexachloroiridat(IV), Premion™, 99.994 % (Metallbasis), Ir 41 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300989
Click to view available options
Menge:
0.1 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11300989
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010712.77
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16940-92-4 | Cl6H8IrN2 | 440.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16940-92-4
Summenformel Cl6H8IrN2
Molekulargewicht (g/mol) 440.99
MDL-Nummer MFCD00010881
InChI-Schlüssel QOPXOJZBUJGPAG-UHFFFAOYSA-J
Synonym ammonium hexachloroiridate iv, ammonium chloroiridate, diammonium hexachloroiridate, diammonium hexachloroiridate 2-, ammonium hexachloroiridate, epitope id:151519, iridium iv-ammonium chloride, iridium iii-ammonium chloride, ammonium hexachloridoiridate iv, diazanium;hexachloroiridium 2-
PubChem CID 16211476
ChEBI CHEBI:60132
SMILES [NH4+].[NH4+].Cl[Ir+4](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium hexachloroiridate(IV)
Schmelzpunkt (decomposition)
Farbe Schwarz-rot
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 0.1 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Diazanium;hexachloriridium(2-)
Formelmasse 441.02
Reinheit (%) 99.994%
Güte Premion
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 41% min.
Empfindlichkeit Hygroscopic
Dichte 2.86 g/mL