Learn More
Ammoniumformat, Reagenzgütegrad, 97 %, Honeywell™ Burdick& Jackson™
Artikelnummer. 15641500 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15641500 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
15671500 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15651500 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
15661500 2.5 kg Poly-Flasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15641500 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 156264100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 97 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, hsdb 479, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
Schmelzpunkt 116 °C
Farbe Weiß
pH 6.0 bis 7.0 (bei 20 °C)
Menge 100 g
Strukturformel HCO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Formelmasse 63.06 mol
Reinheit (%) 97 %
Güte Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristalle/Granulat
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C