Learn More
Ammoniumformat, purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15650900 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15650900 500 g 500 Gramm
15630900 100 g 100 Gramm
15640900 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15650900 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 09739500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
purum p. a., ≥97.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
Menge 500 g
Strukturformel HCO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Formelmasse 63.06 mol
Reinheit (%) ≥97 % (T)
Güte purum p. a
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ammonium formate