Learn More
Ammoniumformat, purum p.a., Honeywell
Artikelnummer. 15640900 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15640900
Marke: Honeywell Research Chemicals 097391KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
purum p. a., ≥97.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ammoniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz, Ameisensäure-Ammoniumsalz, Azaniumformiat, Ameisensäure, Ammoniumsalz 1:1, mravencan draselny Tschechisch, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammoniumformiat
Menge 1 kg
Strukturformel HCO2NH4
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 3625095
Formelmasse 63.06 mol
Reinheit (%) ≥97 % (T)
Güte purum p. a
Dichte 1.26 g/ml bei 25 °C