Learn More
Ammoniumformiat, LC/MS-Qualität, Thermo Scientific
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30280950 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mL
Packungsgröße:
50 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30280950 50 mL 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30280950 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. T001150050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium Formate
CAS 540-69-2
Physikalische Form Crystalline Powder or Needles
Menge 50 mL
Molekulargewicht (g/mol) 63.06 g/mol
Reinheit (%) 99%
Güte LC-MS