Learn More
Ammoniumformiat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362468
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11362468 50 g 50 Gramm
11352468 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362468 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 014517.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 540-69-2 | CH5NO2 | 63.056 g/mol
Ammonium formate is widely used in various organic reactions like Leuckart reaction which involves the reductive amination of aldehydes and ketones. It serves as a buffer in high performance liquid chromatography (HPLC) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC/MS). It finds application in palladium on carbon (Pd/C) reduction of functional groups. For example, reduction of alkenes to alkanes and formaldehyde to methanol. It is also used to prepare formic acid insitu as well as used to store formic acid by making it as an ammonium salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 540-69-2
Summenformel CH5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 63.056
MDL-Nummer MFCD00013103
InChI-Schlüssel VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium formate, formic acid, ammonium salt, formic acid ammonium salt, ammoniumformate, azanium formate, ammonium formiate, formic acid, ammonium salt 1:1, mravencan amonny czech, hsdb 479, mravencan amonny
PubChem CID 2723923
ChEBI CHEBI:63050
IUPAC-Name Azanium; Formiat
SMILES C(=O)[O-].[NH4+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium formate
Schmelzpunkt ∼116°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Geruch Ammonia-like
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.28 g/mL
Strukturformel HCO2NH4
Beilstein 3625095
Merck Index 14,523
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,liquid ammonia and alcohol.
Formelmasse 63.06
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ammonium formate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Ammonium formate