Learn More
Ammoniumfluorid – Flusssäuregemisch, Honeywell™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Packungsgröße:
1 Packung
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1341-49-7, 12125-01-8, 7732-18-5 |
| Siedepunkt | 100 °C |
| CAS Min. % | ≥10.00%, ≥20.00%, ≥50.00% |
| CAS Max. % | <20.00%, <30.00%, <70.00% |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Semiconductor grade reagent |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Menge | 2,5 l |
| Physikalische Form | Flüssig, klar |