Learn More
Ammoniumfluorid, ≥ 98 %, für Analysen, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10065353
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
12125-01-8
H4FN
37.04
MFCD00011423
12125-01-8
H4FN
37.04
MFCD00011423
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium fluoride
Farbe Farblos bis Gelb oder Weiß bis Gelb
Physikalische Form Flüssig oder fest
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Strukturformel NH4F
Merck Index 15, 519
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formelmasse 37.04
Reinheit (%) ≥98%
Güte Analytisch
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 0.82