Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat, Matrix Modifier Solution, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042663.AE
Additional Details : CAS : 7722-76-1 Gewicht : 0.10000kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Ammonium dihydrogen phosphate Matrix Modifier Solution | |
100 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
10% NH4H2PO4 in 2% HNO3 | |
MFCD00003396 | |
Specpure™ |
RUO – Nur für Forschungszwecke