Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat, 99.999 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904301 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11904301 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
11994291 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
11914301 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11904301 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 436791000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00 CHF
    170.00 CHF / 100 Gramm
    Sparen 6.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium dihydrogen phosphate
Schmelzpunkt 190.0°C
Farbe Weiß oder farblos
Physikalische Form Kristalle
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99.999%
Strukturformel NH4H2PO4
Merck Index 15,541
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 368g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in acetone
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 99.999%
Güte Spurenmetallbasis