Learn More
Ammoniumdihydrogenphosphat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11488136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
Packungsgröße:
10000 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11488136 500 g 500 Gramm
11498136 2500 g 2500 Gramm
11408146 10,000 g 10000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15283.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7722-76-1 | H6NO4P | 115.03 g/mol
Ammonium dihydrogen phosphate is widely utilized as a fertilizer, which provides phosphorous and nitrogen for plants. It is used as a dry fire extinguisher. It is a well known nonlinear optical material for various optoelectronic applications. It is also used in an emerald green, amethyst and aquamarine crystal growing box kit for children.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ammoniumdihydrogenphosphat wird häufig als Düngemittel verwendet, das Phosphor und Stickstoff für Pflanzen liefert. Es wird für Trockenfeuerlöscher verwendet. Es ist ein bekanntes nichtlineares optisches Material für verschiedene optoelektronische Anwendungen. Es wird auch in grünen Smaragd-, Amethyst- und Aquamarin-Kristall-Anbaukästen für Kinder verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Schwer löslich in Alkohol. Unlöslich in Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und Natriumhypochlorit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ammonium dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, ammonium biphosphate, ammonium acid phosphate, phosphoric acid, monoammonium salt, ammonium monophosphate, ammonium dihydrogen orthophosphate, ammonium dihydrophosphate, ammonium diacid phosphate, primary ammonium phosphate
PubChem CID 24402
ChEBI CHEBI:62982
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium dihydrogen phosphate
Schmelzpunkt 198°C to 204°C
Menge 500 g
Merck Index 14,543
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Slightly soluble in alcohol. Insoluble in acetone.
IUPAC-Name Azanium; Dihydrogenphosphat
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 98%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 1.803