Learn More
Ammoniumdihydrogen-Orthophosphat, technisch, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10548990 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
:
500 g, Pulverbehälter aus Kunststoff
Artikelnummer. 10548990
Marke: Fisher Chemical A/4520/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
CAS 7722-76-1
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4.4
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Summenformel H6NO4P
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES N.OP(O)(O)=O
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
Formelmasse 115.03g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß