Learn More
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10428400 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10428400 1 kg 1 Kilogramm
10558990 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10428400 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. A/4560/60
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Ammoniumdihydrogenorthophosphat, AR-zertifiziert für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7722-76-1
Summenformel H6NO4P
Molekulargewicht (g/mol) 115.03
MDL-Nummer MFCD00003396
InChI-Schlüssel LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Phosphorsäureamin
SMILES N.OP(O)(O)=O
Spezifikation
Schmelzpunkt 190°C
Farbe Weiß
pH 3.8 to 4.4
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 115.03g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter