Learn More
Ammoniumdichromat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4440129
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7789-09-5
H8Cr2N2O7
252.07
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
24600
Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
7789-09-5
H8Cr2N2O7
252.07
JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
ammonium dichromate, ammonium bichromate, diammonium dichromate, ammonium dichromate vi, ammoniumbichromaat dutch, ammoniumdichromaat dutch, ammoniumdichromat german, unii-5j18bp595g, hsdb 481
24600
Diazanium;Oxido-(Oxido(Dioxo)chromio)oxy-Dioxochrom
[NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ammonium dichromate
Schmelzpunkt 170.0°C
Menge 100 g
Strukturformel (NH4)2Cr2O7
Merck Index 15,512
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 360g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse 252.07
Güte ACS-Reagenz