Learn More
Ammonium-d4-Deuteroxid, 99 % (Isotopen), 23.0 bis 27.0 wt%-Lösung in D2O, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7049810
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11302598
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 022980.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12168-30-8
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 40.077
MDL-Nummer MFCD00064511
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Synonym ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-d4 deuteroxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Brechungsindex 1,334
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 1 g
Strukturformel ND4OD
UN-Nummer UN2672
Formelmasse 40.09
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23,0 bis 27,0 wt%Lösg. in D2O