Learn More
Ammonium-d4-Deuteroxid, 99 % (Isotopen), 23.0 bis 27.0 wt%-Lösung in D2O, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11302598
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11302598 1 g 1 Gramm
11312598 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11302598 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022980.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 12168-30-8 | H5NO | 40.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12168-30-8
Summenformel H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 40.077
MDL-Nummer MFCD00064511
InChI-Schlüssel VHUUQVKOLVNVRT-NSPFYZSMSA-N
Synonym ammonium deuteroxide, ammonium-d4 deuteroxide solution, 25 wt. % in d2o, 99 atom % d
PubChem CID 16211396
SMILES N.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ammonium-d4 deuteroxide
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis Isotopic
Brechungsindex 1,334
Empfindlichkeit Empfindlich gegen Feuchtigkeit.
Menge 1 g
Strukturformel ND4OD
UN-Nummer UN2672
Formelmasse 40.09
Reinheit (%) 99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 23,0 bis 27,0 wt%Lösg. in D2O