Learn More
Ammoniakcitrat dibasisch, Honeywell™
Artikelnummer. 16615783 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
6 x 1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
6 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16615783 1 kg 1 Kilogramm
16625783 6 x 1 kg 6 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16615783 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 25102H1KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Reinst ≥ 98 %
  • Produkte in Basisqualität, Eignung getestet für spezielle Life-Science-Anwendungen wie Molekularbiologie oder Zellkultur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3012-65-5
PubChem CID 13710713
ChEBI CHEBI:63076
Spezifikation
pH 4.5 - 5.5
Physikalische Form Solid
Menge 1 kg
Reinheit (%) ≥98%
Güte Reagenz